(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451146-1G OR451146-25G OR451146-5G
APOSOR451146-1GEA 1100 DKK
APOSOR451146-1G APOSOR451146-25G APOSOR451146-5G
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684327
CAS-nummer: 62855-02-1