Cyclobutylmethylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 164 DKK
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
Cyclobutylmethylbromid 98%
Cyclobutylmethylbromid
Formel: C₅H₉Br
Kogepunkt: 145…148 °C
Massefylde: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040960
CAS-nummer: 17247-58-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III