2-iod-4-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 719 DKK
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-iod-4-nitrophenol 97%
2-iod-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Molekylvægt: 265.01 g/mol
Smeltepunkt: 89…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01165664
CAS-nummer: 89487-91-2