2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 1500 DKK
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Formel: C₅HCl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193460
CAS-nummer: 313339-92-3