Chinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR45105-100G
OR45105-500G
OR45105-250G
OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA
523
DKK
APOSOR45105-100G
APOSOR45105-500G
APOSOR45105-250G
APOSOR45105-25G
Chinolin 98%
Quinoline
Formel:
C₉H₇N Kogepunkt: 236…238 °C Smeltepunkt: –17 to –13 °C Massefylde: 1,093 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 101 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006736 CAS-nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN nummer: 2656 ADR: 6.1,III |