4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451043-5G OR451043-1G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 752 DKK
APOSOR451043-5G APOSOR451043-1G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formel: C₅H₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00460698
CAS-nummer: 17396-35-9