1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylic Acid
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 2570 DKK
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Molekylvægt: 143.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406968
CAS-nummer: 97628-91-6