1,3-Diiodpropan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 600 DKK
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodpropan
1,3-Diiodopropane
Formel: C₃H₆I₂
Kogepunkt: 111…113 °C/23mmHg
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001097
CAS-nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4