Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 175 DKK
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.5691 g/mol
Smeltepunkt: 97…98.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841080
CAS-nummer: 149849-94-5