6-Amino-3-bromoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromoquinolin-6-amine
OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 1390 DKK
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Smeltepunkt: 154…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07757603
CAS-nummer: 7101-96-4