Chroman-6-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR45040-1G
OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA
2300
DKK
APOSOR45040-1G
APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molekylvægt: 162.19 g/mol Kogepunkt: 98…104 °C/0.6mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08146589 CAS-nummer: 55745-97-6 |