5-Chlor-2-iodanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 1120 DKK
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Chlor-2-iodanilin
5-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molekylvægt: 253.47 g/mol
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738960
CAS-nummer: 6828-35-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III