3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45030-1G OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA 3260 DKK
APOSOR45030-1G APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₄S
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03033702
CAS-nummer: 62522-63-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III