6-Chlor-m-anisidinehydrochlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 349 DKK
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chlor-m-anisidinehydrochlorid
6-Chlor-m-anisidinehydrochlorid
Formel: C₇H₉Cl₂NO
Smeltepunkt: 207 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012962
CAS-nummer: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3