6-Chlor-m-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G
OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA
218
DKK
APOSOR4502-5G
APOSOR4502-1G
6-Chlor-m-anisidin
6-Chlor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molekylvægt: 157.6 g/mol Kogepunkt: 135…137 °C/12mmHg Smeltepunkt: 27 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047830 CAS-nummer: 2401-24-3 EINECS: 219-277-6 UN nummer: 2233 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...