6-Chlor-m-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 218 DKK
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chlor-m-anisidin
6-Chlor-m-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Kogepunkt: 135…137 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047830
CAS-nummer: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN nummer: 2233
ADR: 6.1 III