(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450085-1G OR450085-250MG
APOSOR450085-1GEA 1310 DKK
APOSOR450085-1G APOSOR450085-250MG
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅NO₃S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12027984
CAS-nummer: 701-23-5