5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450024-1G OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA 600 DKK
APOSOR450024-1G APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Formel: C₈H₉BrClN
Molekylvægt: 234.5200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700135
CAS-nummer: 919346-89-7