Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 1050 DKK
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00207970
CAS-nummer: 5775-90-6