5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450002-250MG OR450002-1G OR450002-5G
APOSOR450002-250MGEA 162 DKK
APOSOR450002-250MG APOSOR450002-1G APOSOR450002-5G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042744
CAS-nummer: 1159981-95-9