4-Brom-2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA 436 DKK
APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
4-Brom-2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid 96%
4-Brom-2,6-dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrCl₃O₂S
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094651
CAS-nummer: 351003-54-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II