2-Bromnicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 164 DKK
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromnicotinsyre
2-Bromnicotinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 200…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646068
CAS-nummer: 35905-85-2