2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4491-1G OR4491-100MG OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA 1030 DKK
APOSOR4491-1G APOSOR4491-100MG APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234425
CAS-nummer: 24667-09-2