2,3-Dibrompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 1640 DKK
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibrompyridin
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 249…250 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234014
CAS-nummer: 13534-89-9