5-Brom-2-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 872 DKK
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Brom-2-nitropyridin
5-Brom-2-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160411
CAS-nummer: 39856-50-3