trans-2-Buten
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 7630 DKK
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buten
trans-2-Butene
Formel: C₄H₈
Kogepunkt: 1 °C
Smeltepunkt: –105 °C
Massefylde: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: <–30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN nummer: 1012
ADR: 2.1,