3-Benzyloxyphenylacetonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(3-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
OR4462-1G
OR4462-5G
OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA
436
DKK
APOSOR4462-1G
APOSOR4462-5G
APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitril 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitril
Formel:
C₁₅H₁₃NO Kogepunkt: 188…190 °C/3mmHg Smeltepunkt: 47…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016396 CAS-nummer: 20967-96-8 |