2-Chloranilin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4444-500G OR4444-100G OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA 818 DKK
APOSOR4444-500G APOSOR4444-100G APOSOR4444-1KG
2-Chloranilin 98+%
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 209 °C
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007656
CAS-nummer: 95-51-2
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II