3-Carboxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4442-100G OR4442-25G OR4442-5G
APOSOR4442-100GEA 687 DKK
APOSOR4442-100G APOSOR4442-25G APOSOR4442-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
Smeltepunkt: 240…247 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036833
CAS-nummer: 25487-66-5