2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 2360 DKK
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Br₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368560
CAS-nummer: 852181-11-4