imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 208 DKK
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 160…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659603
CAS-nummer: 106850-34-4