Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 164 DKK
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 44…50 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02683326
CAS-nummer: 30148-21-1