[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 1920 DKK
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368531
CAS-nummer: 852180-61-1