Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Cbz-azepan-4-one, Azepan-4-one, N-CBZ protected
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 898 DKK
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788442
CAS-nummer: 83621-33-4