3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol
OR4402-25G OR4402-5G
APOSOR4402-25GEA 251 DKK
APOSOR4402-25G APOSOR4402-5G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.60 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094650
CAS-nummer: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9