1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulphonyl chloride
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 447 DKK
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07368558
CAS-nummer: 52206-05-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III