2-Amino-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4381-100G
OR4381-25G
OR4381-5G
APOSOR4381-100GEA
710
DKK
APOSOR4381-100G
APOSOR4381-25G
APOSOR4381-5G
2-Amino-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₅H₈N₄O₂ Smeltepunkt: 220…222 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052765 CAS-nummer: 16370-63-1 |