3-Nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Nitrobenzoic acid
OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 251 DKK
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
3-Nitrobenzoesyre 99%
3-Nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 139…143 °C
Massefylde: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007251
CAS-nummer: 121-92-6
EINECS: 204-508-5