(4-Bromphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 1010 DKK
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(4-Bromphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 96+%
(4-Bromphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Kogepunkt: 344
Smeltepunkt: 115…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004232
CAS-nummer: 6940-50-7
Merck Index: 13,01409