3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 872 DKK
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formel: C5H4BrClS
Kogepunkt: 88 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411087
CAS-nummer: 40032-81-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III