tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43662-1G OR43662-5G
APOSOR43662-1GEA 226 DKK
APOSOR43662-1G APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 135…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839085
CAS-nummer: 56267-48-2