4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 426 DKK
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09880157
CAS-nummer: 5912-18-5