m-Tolyleddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 632 DKK
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolyleddikesyre 98%
m-Tolyleddikesyre
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molekylvægt: 150.18 g/mol
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004340
CAS-nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9