4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 382 DKK
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Smeltepunkt: 95…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848646
CAS-nummer: 98027-80-6