4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 10550 DKK
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₅H₇N₃O
Smeltepunkt: 257…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00183934
CAS-nummer: 13925-21-8