5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G
OR43598-500MG
OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA
1910
DKK
APOSOR43598-1G
APOSOR43598-500MG
APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel:
C₅H₄BrClN₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11840977 CAS-nummer: 105806-11-9 |