5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 1910 DKK
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel: C₅H₄BrClN₂O
Molekylvægt: 223.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840977
CAS-nummer: 105806-11-9