Methyl2-chlor-6-methoxynicotinat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43596-250MG OR43596-1G OR43596-5G
APOSOR43596-250MGEA 183 DKK
APOSOR43596-250MG APOSOR43596-1G APOSOR43596-5G
Methyl2-chlor-6-methoxynicotinat 97%
Methyl2-chlor-6-methoxynicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₃
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275100
CAS-nummer: 95652-77-0