1-Boc-2-piperidone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 1640 DKK
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 34…37 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179046
CAS-nummer: 85908-96-9
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III