Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43572-1G OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA 644 DKK
APOSOR43572-1G APOSOR43572-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12026020
CAS-nummer: 88047-55-6